Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 537,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Fluorescent staining system to highlight viable and non-viable cells | description Live-dead cell viability kit for 3D and 2D cell cultures. Indicates live, dead and total cell count. Sufficient for 5 x 24-well plates or 12 x 96-well plates. | description - | description A novel tetrazolium salt based viability and proliferation assay for continous monitoring of growth in low density mammalian and bacterial cell culture. |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?