Fortfahren mit
P9521
21-Deoxycortisol
synthetic (organic), ≥95.00% (HPLC), 17-hydroxyprogesterone derivative, powder
Synonym(e):
11β,17α-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxyprogesterone, 21-Desoxycortisol, 4-Pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 525,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
211-375-7
MDL number:
Assay:
≥95.00% (HPLC)
Form:
powder
€ 525,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
21-Deoxycortisol,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95.00% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Biochem/physiol Actions
21-Deoxycortisol is a 17-hydroxyprogesterone derivative. It serves as a marker for congenital adrenal hyperplasia, an autosomal recessive disorder, indicated by 21-hydroxylase deficiency.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2162P8650H6635
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥97%
description
-
assay
≥95.00% (HPLC)
assay
-
assay
≥97%
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 21-Deoxycortisol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)