Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 189,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 653,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@](C)(O)C2
InChI
1S/C22H36O2/c1-14(23)17-7-8-18-16-6-5-15-13-20(2,24)11-12-21(15,3)19(16)9-10-22(17,18)4/h15-19,24H,5-13H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
InChI key
PGTVWKLGGCQMBR-FLBATMFCSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥2 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble | solubility - | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless |
| color white | color white | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?