Fortfahren mit
P8865
L-Prolin
Synonym(e):
(S)-Pyrrolidin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
EC Number:
205-702-2
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
80810
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
General description
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf die Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
L-Prolin ist eine nicht essenzielle Aminosäure. Peptide binden an Prolin und machen es so zu einem nützlichen Baustein für Proteine. Es kann als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet werden.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P560793693PHR1332
L-Prolin
SAFC
P8865
L-Prolin
L-Prolin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Prolin
description
-
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
crystalline powder
form
powder
form
-
form
-
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
assay
≥98.5%
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
assay
-
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Prolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)