Fortfahren mit
SML0667
PF-429242 dihydrochloride
≥98% (HPLC), S1P inhibitor, powder
Synonym(e):
4-[(Diethylamino)methyl]-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-N-(3R)-3-pyrrolidinyl-benzamide dihydrochloride, PF 429242 dihydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 582,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H35N3O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PF-429242 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C[C@@H](CC1)N(CCc3c(cccc3)OC)C(=O)c2ccc(cc2)CN(CC)CC
InChI
1S/C25H35N3O2/c1-4-27(5-2)19-20-10-12-22(13-11-20)25(29)28(23-14-16-26-18-23)17-15-21-8-6-7-9-24(21)30-3/h6-13,23,26H,4-5,14-19H2,1-3H3/t23-/m1/s1
InChI key
XKPJTOHUPQWSOJ-HSZRJFAPSA-N
Application
PF-429242 dihydrochloride has been used as an inhibitor of sterol regulatory element-binding protein (SREBP).
Biochem/physiol Actions
PF-429242 is a potent inhibitor of S1P (cellular proprotein convertase sterol regulatory element-binding protein (SREBP) site 1 protease) that reduces expression levels of hepatic SREBP target genes and lower rates of cholesterol and fatty acid synthesis in mice. PF-429242 is a potent antiviral agent against prototypic arenavirus lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) and LASV in cultured cells. PF-429242 efficiently prevented the processing of GPC from the LCMV and LASV. PF-429242 is expected to be active against CCHFV.
PF-429242 is a potent inhibitor of S1P (cellular proprotein convertase sterol regulatory element-binding protein (SREBP) site 1 protease).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0853SML0036SML0556
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)