Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 753,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
Packaging:
pack of 1 ea
€ 753,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-203
volume
0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment
General description
For loading gel sample slots 0.4 mm or larger (0.2 mm with optional tips). Uses disposable, flexible, autoclavable, precision tapered polycarbonate tips (T5151 and T5026); plunger does not contact sample.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
Includes 6 tips (0.34 mm O.D.), two replacement O-rings, and one plastic spacer.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment | description dispenses up to 100 μL | description volume 20-200 μL | description capacity 1 μL |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 3-000-203 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 3-000-752 | manufacturer/tradename Nichiryo 00-NPC-200 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 1-000-0010 |
| volume 0.05-3 μL , adjustable in 0.05 μL increment | volume - | volume 200 μL | volume - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature electronic: no | feature - | feature single-channel, electronic: no | feature - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?