Fortfahren mit
P7049
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, non-sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 ea (Racks)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400260
€ 96,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
yellow
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 ea (Racks)
manufacturer/tradename
Finn 9400260
L
5.2 cm
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
General description
Each tray contains 8 × 12 (96) tips. When used with multi-channel pipettes, spacing between tips in tray permits mounting up to 12 tips at once.
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8979P9685P7174
description
Finntip 250 universal, non-sterile
description
Finntip 250 universal, sterile
description
Finntip 300, non-sterile
description
Finntip 1000, non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
manufacturer/tradename
Finn 9400260
manufacturer/tradename
Finn 9400263
manufacturer/tradename
Finn 9401250
manufacturer/tradename
Finn 9401110
material
yellow
material
yellow
material
orange
material
blue
packaging
pack of 960 ea (Racks)
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (Racks)
L
5.2 cm
L
-
L
5.2 cm
L
7.1 cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)