Fortfahren mit
P3982
[Pro34]-Peptide YY
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
€ 232,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C194H294N54O56
Molekulargewicht:
4278.74
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 232,05
Listenpreis€ 273,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PYY(5697)
General description
Peptide YY (PYY) is synthesized by L cells in the mucosa of the distal ileum, colon, and rectum. It is mainly expressed by peripheral blood mononuclear cells. Peptide YY is located on human chromosome 17q21.
Biochem/physiol Actions
Peptide YY (PYY) is involved in the modulation of gut motility, food intake and insulin secretion and is associated with obesity and type 2 diabetes. It may possess systemic and paracrine functions. NPY agonist with a preference for the Y1 and Y5 subtypes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4107N8768SRP3287
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PYY(5697)
Gene Information
human ... PYY(5697)
Gene Information
human ... NPPC(4880)
Gene Information
human ... IL34(146433)
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P10082
UniProt accession no.
P23582
UniProt accession no.
Q6ZMJ4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)