Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 855,00 |
Über diesen Artikel
€ 229,00
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Grade VII, lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein | description Grade V, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein |
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity - | specific activity 500-1,500 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?