Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 267,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
500-1,500 units/mg protein
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentype
Grade VII
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
500-1,500 units/mg protein
composition
Protein, ~10% Lowry
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Glutaminase catalyzes the conversion of glutamine to glutamate.
Physical form
Lyophilized powder containing stabilizer and potassium succinate
Other Notes
Chromatographically purified from Grade V
One unit will deaminate 1.0 μmole of L-glutamine per min at pH 4.9 at 37 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 500-1,500 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity 400-2,000 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Grade VII | type Grade V | type - | type - |
| composition Protein, ~10% Lowry | composition Protein, ~30% biuret | composition Protein, ~5% Lowry | composition Protein, 65-85% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaminase aus E. coli
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?