Fortfahren mit
P1825
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
Synonym(e):
Automatic pipette pump
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-101
Volume:
1-100 mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic , silicone
description
UL listed
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-101
availability
not available in EU
volume
1-100 mL
General description
Automatic
Operates the same as the cordless, rechargeable model listed above except this unit features separately selectable filling and delivering speeds (3). Lightweight (7.5 oz) and compact (5.5 in.); supplied with a tissue culture nosepiece and 4 replacement filters.
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1950P4925BR28925
description
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
description
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
dispenses up to 100 μL
description
Holds 235-305 mm pipettes
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
-
volume
-
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-101
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-752
manufacturer/tradename
BRAND 28925
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
aluminum (Anodized), blue
material
aluminum
availability
not available in EU
availability
-
availability
-
availability
-
description
UL listed
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)