Wichtige Dokumente
P1655
Purin
Synonym(e):
7H-Imidazo[4,5-d]pyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
214-217 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
c1ncc2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
InChIKey
KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable