Fortfahren mit
P1566
Poly(L-Lactid)
mol wt 85,000-160,000
Synonym(e):
Lactel® B6002-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
pellets
Quality Segment
mol wt
85,000-160,000
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly-D-lysine hydrobromide is a synthetic amino acid that enhances cell adhesion to solid substrates. It has additionally been shown to eliminate prion proteins from infected cells.
Legal Information
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2066P1691806358
description
mol wt 85,000-160,000
description
lactide:glycolide 65:35, Mw 40,000-75,000
description
mol wt 75,000-120,000
description
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
form
pellets
form
pellets
form
pellets
form
pellets
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
white to yellow
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
85,000-160,000
mol wt
Mw 40,000-75,000
mol wt
75,000-120,000
mol wt
Mw 6,000-10,000
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)