Fortfahren mit
P1552
Phytatray
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated
Synonym(e):
Phytatray Plant Culture, Plant Culture Tray, Plant Growth Tray
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161500
Material:
PETG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PETG
sterility
sterile; γ-irradiated
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
application(s)
agriculture
General description
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Packaging
Packaged with sterile lids and trays/case in each box.
Legal Information
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5929Z740162HS15951A
description
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated
description
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in., PETG, sterile; γ-irradiated
description
L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm, (recycled polyethylene terephthalate - RPET), sterile; γ-irradiated
description
Holds 8 x slides 76x26 mm
material
PETG
material
PETG
material
(recycled polyethylene terephthalate - RPET)
material
polypropylene and polyethylene
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
-
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in.
L × W × H
9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm
L × W × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)