Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
250 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 480,00 |
Über diesen Artikel
€ 101,00
material
PETG
sterility
sterile; γ-irradiated
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm in.
application(s)
agriculture
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm in., PETG, sterile; γ-irradiated | description L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated | description L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm, (recycled polyethylene terephthalate - RPET), sterile; γ-irradiated | description Holds 8 x slides 76x26 mm |
| material PETG | material PETG | material (recycled polyethylene terephthalate - RPET) | material polypropylene and polyethylene |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility - |
| L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm in. | L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm | L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm | L × W × H - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?