Wichtige Dokumente
P1494
Monoclonal Anti-PMCA4 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone JA9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Plasma Membrane Calcium ATPase 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JA9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:15,000 using human or rat tissue
western blot: 1:1,000 using human or rat tissue
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP2B4(493)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)