Fortfahren mit
AB3036
Anti-Uncoupling-Protein 1-Antikörper der Maus
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
UCP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 590,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
6
€ 590,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ucp1(22227)
Immunogen
Ein 12 AS großes Peptid am C-Terminus des UCP1 der Maus/Ratte (Bouillaud et al. 1986; Ridley et al. 1986; Kozak et al. 1988; Cassard et al. 1990; Miroux et al. 1993).
Application
Dieser Anti-Uncoupling Protein 1-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Uncoupling Protein 1 validiert.
Western-Blot: 1–10 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode. Ein gegen dieses Epitop hergestellter Antikörper hat ein Protein von ~32 kDa in braunem Fettgewebe nachgewiesen (Feil und Rafael 1994).
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 50–100 ng UCP1/Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Uncoupling Protein 1 (UCP1), Maus. UCP1 der Maus/Ratte ist ein mitochondriales Entkopplungsprotein mit 307 Aminosäuren (Bouillaud et al. 1986; Ridley et al. 1986; Kozak et al. 1988; Cassard et al. 1990; Miroux et al. 1993). Es ist nur zu 59 % homolog mit UCP2 (Fleury et al. 1997). Humanes UCP1 befindet sich auf Chromosom 4 (Bouillaud et al. 1986; Ridley et al. 1986; Kozak et al. 1988; Cassard et al. 1990; Miroux et al. 1993). UCP1 wird primär im braunen Fettgewebe exprimiert.
Der Antikörper wurde noch nicht auf Kreuzreaktivität mit anderen Spezies getestet. Die für die Immunisierung verwendete Sequenz weist eine 100%ige Homologie mit UCP1 der Ratte, 91 % mit UCP1 vom Goldhamster, 83 % mit UCP1 vom Kaninchen und 75 % mit UCP1 vom Menschen und Hund auf.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit weniger als 0,1 % Natriumazid.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB3501101AB1426AB3040
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
mouse ... Ucp1(22227)
Gene Information
human ... UCP1(7350)
Gene Information
human ... UCP1(7350)
Gene Information
mouse ... Ucp2(22228)
UniProt accession no.
P25874
UniProt accession no.
P25874
UniProt accession no.
P25874
UniProt accession no.
P55851
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)