Fortfahren mit
P0547
Pentamidin Isethionatsalz
NMDA glutamate receptor antagonist, powder
Synonym(e):
1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentan bis(2-hydroxyethansulfonat-Salz), 4,4′-(Pentamethylendioxy)-dibenzamidin-bis-(2-hydroxyethylsulfonat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2[CH2CH2OC6H4C(=NH)NH2]2·2HOCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
592.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-424-1
MDL number:
Form:
powder
€ 39,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pentamidin Isethionatsalz, powder
form
powder
Quality Segment
mp
188-194 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Celgene
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Antimicrobial against Pneumocystis carinii.
Pentamidine isethionate salt has been used:
  • as a positive control for anti-leishmanial, anti-plasmodial and cytotoxic assays
  • as a prototypical compound to analyse the inhibitor effect on human ether-a-go-go-related gene (HERG) K+ channel trafficking
  • as an anti-leishmanial agent in promastigotes
Biochem/physiol Actions
Neuroprotective; inhibits constitutive nitric oxide synthase in the brain; NMDA glutamate receptor antagonist.
Pentamidine isethionate is used as a second line drug for leishmaniasis.
Features and Benefits
This compound was developed by Celgene. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1504900SML1082P0405000
description
powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
originator
Celgene
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907), NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
188-194 °C (lit.)
mp
188-194 °C (lit.)
mp
-
mp
188-194 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)