Fortfahren mit
SML1082
Lamotrigine isethionate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine mono(2-hydroxyethanesulfonate)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
€ 149,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Cl2N5 · C2H6O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 149,60
Listenpreis€ 176,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(N=N1)=NC(N)=C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
CJIDZLNMKONKAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant, water soluble salt of Lamotrigine (Catalog No. L3791).
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3791SML1521JN0002
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)