OGS621
pSF-CMV-NH2-PPT-3XFLAG
plasmid vector for molecular cloning
Synonym(e):
cloning vector, expression vector, molecular cloning vector, plasmid, plasmid vector, snapfast vector, vector
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in human cells
Markierung
3X FLAG tagged
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
size 4610 bp
Bakterienauswahl
ampicillin
Replikationsursprung
pUC
Peptidspaltung
EKT
Lage der Peptid-Tags
N-terminal
Promotor
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sequenz
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)