Merck
O9006
Sigma-Aldrich
cis-13-Octadecenoic acid
~99% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
~99% (GC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O
Verpackung
Sealed ampule under argon.