Fortfahren mit
O3636
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
powder
Synonym(e):
ODQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
pale yellow
solubility
ethanol: 1.2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1ON=C2C=Nc3ccccc3N12
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
InChI key
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Application
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one has been used as a oxidising agent for  affinity selection-mass spectrometry (AS-MS) compound binding assay, as a soluble guanylate cyclase (sGC) inhibitor to inhibit S-nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine (SNAP)-induced cGMP production.
Biochem/physiol Actions
H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ) non competitively inhibits the action of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase and results in a supposedly irreversible oxidation of the prosthetic heme group. ODQ has been used to study the role of cyclic guanosine monophosphate (cGMP) pathway in nitric oxide (NO) signal transduction.
Selective inhibitor of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7313M5171P8765
description
powder
description
-
description
≥98% (TLC)
description
~99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
~99%
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846), RELA(5970)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
(powderor powder with lumps)
solubility
ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
color
pale yellow
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)