N8645
Filter membranes, nitrocellulose
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
MF membrane
Hersteller/Markenname
Millipore GSWP04700
Millipore GSWP4700
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.22 μm
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)