Fortfahren mit
SML2157
Homoplantaginin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavon-7-glucosid, 6-Methoxyapigenin-7-glucosid, 6-Methylscutellarein-7-glucosid, Dinatin-7-glucosid, Hispidulosid, Salvitin-7-glucosid, Scutellarein-6-methylether-7-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
€ 87,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 87,55
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI key
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
Biochem/physiol Actions
Homoplantaginin is and anti-inflammatory and antioxidant flavonoid isolated from medical herb Salvia plebeian (Sage weed) that improves hepatic injury, hyperlipidemia, and hyperglycemia. Homoplantaginin ameliorates endothelial insulin resistance by inhibiting inflammation and modulating cell signalling via the IKKβ/IRS-1/pAkt/peNOS pathway. Homoplantaginin protects endothelial cells from Palmitic acid -induced inflammation by suppression of TLR4 expression, and NLRP3 inflammasome activation.
anti-inflammatory and antioxidant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0897G1296PHL83315
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
10 mg, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to faint beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)