Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 584,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.030,00 |
Über diesen Artikel
€ 144,00
Quality Segment
assay
≥92%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33);;
InChI key
XVDVDRZCJWZVDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥92% | description Grade I, ≥95% | description ≥90% | description ≥95.0% (HPLC) |
| assay ≥92% | assay ≥95% | assay ≥90% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?