Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.78
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
3.3 g/L in DPBS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural Red ist ein kationischer Farbstoff für die Zellkern-Gegenfärbung in der biologischen Forschung. Er dient auch als pH-Indikator in Analyselaboren. Bei der Zersetzung setzt Natural Red Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO2), Stickoxide und Chlorwasserstoffe frei. Daher wird dieser Farbstoff als toxisch erachtet und es wird empfohlen, ihn vor dem Entsorgen in aufnehmende Gewässer zu entfernen.
Application
Neutral-Red-Lösung (0,33 %) wird zum Färben von lebensfähigen Zellen und Messen der Zellviabilität eingesetzt. Er wird auch als Komponente von Nährmedium für den Enzymverdau von Ovarial-Medulla-Gewebe zum Extrahieren von Follikeln eingesetzt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| concentration 3.3 g/L in DPBS | concentration - | concentration - | concentration 0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.) |
| form solution | form powder | form powder or crystals | form solution |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?