Fortfahren mit
N5252
Nonadecansäure
≥98% (GC)
Synonym(e):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-472-4
Beilstein/REAXYS Number:
1786261
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Influence of Manure as a Complex Mixture on Soil Sorption of Pharmaceuticals-Studies with Selected Chemical Components of Manure: Nonadecanoic acid is studied for its role in the sorption of pharmaceutical compounds in soil, suggesting its importance in agricultural runoff management and environmental safety (Thiele-Bruhn and Zhang, 2023).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6125H350070082
description
≥98% (GC)
description
~99% (capillary GC)
description
≥98%
description
≥98.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥98% (GC)
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder or flakes
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecansäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)