Fortfahren mit
N1140
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 71,40
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
NCTC-109 and the 135 modification were formulated to establish and maintain a strain of mouse cells (L929) in a chemically defined and serum free medium.
Preparation Note
Supplement with 0.14 g/L L-glutamine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3262CB_88102702CB_91010303
vibrant-m
NCTC clone 929
vibrant-m
NCTC 4206
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 88102702, mouse connective tissue, Fibroblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
components
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
components
-
components
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)