Fortfahren mit
N0758
Naphthol AS-D Chloracetat
esterase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-naphtho-o-toluidid Chloracetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.80
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
€ 69,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naphthol AS-D Chloracetat, esterase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrat für die histochemische Lokalisierung von Esterasen
Application
Naphthol AS-D-Chloracetat wird als Komponente der Substratlösung für die Naphthol-AS-D-Chloracetatesterase(CIAE)-Färbung zum Nachweis von Folgendem eingesetzt:
  • paraffineingebettetes Nierengewebe
  • polymorphonukleäre (PMN) Zellen
  • Endometriumgewebe
  • Neutrophile aus dem Dünndarm der Maus
Naphthol-AS-D-Chloracetat wurde in einer Substratlösung für die Naphthol-AS-D-Chloracetatesterase-Färbung (CIAE-Färbung) verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1875905N5625
description
esterase substrate
description
β-glucuronidase substrate
description
-
description
>99% (TLC), histochemical substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
>99% (TLC)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol AS-D Chloracetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the storage temperature for Naphtol AS-D chloroacetae? Is it a range or as stated -20degree celcius.
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this material is −20°C. The generally accepted range for standard freezer temperature is -15 °C to -25 °C.