Wichtige Dokumente
MTOX1300
Canine MDCKII Wild Type Cells
canine
Synonym(e):
MDCK II, MDCK-2, MDCKII-WT
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Canine MDCKII Wild Type Cells,
Biologische Quelle
canine
Qualitätsniveau
Form
liquid
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)