CLS430915
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
Größe auswählen
€ 326,00
Größe auswählen
About This Item
€ 326,00
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
Beschreibung
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
self-standing conical bottom
Verpackung
pack of 50
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430915
Parameter
20000 × g max. RCF
Kappendurchm.
12.7 mm
Kapazität
2.0 mL
Röhrchen AD
10.7 mm
Farbe
natural
Fitting
cap (screw cap)
Allgemeine Beschreibung
- 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
- Attached cap with silicone O-ring
- Withstands a maximum RCF of 20,000xg
- Sterile
- Maximum RCF is 20,000
- No marking spot
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)