Fortfahren mit
MTCR1070
MTC Bio Tube Rack
to hold, 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, orange, pack of 5 ea
Synonym(e):
laboratory rack, stacking western blot box, tube holder, MTC Bio R4015
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC Bio R1070
Feature:
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
Material:
orange , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
orange , polypropylene
feature
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio R1070
General description
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
Features and Benefits
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)