Fortfahren mit
MTCB13008BK
MTC™ Bio MultiBox™ Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Synonym(e):
gel processing box lid, MTC Bio B1300-8BK, blot box lid, cover, lid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B1300-8BK
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 10 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1300-8BK
L × W × H
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
General description
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Application
Novex Mini Gels
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)