Fortfahren mit
MAK013
Glucose und Saccharose Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Glucose und Saccharose kolorimetrisches/fluorometrisches Assay-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
storage temp.
−20°C
General description
Saccharose ist ein Disaccharid, das durch Invertase zu Glucose und Fructose hydrolysiert wird. Glucose ist das primäre Kohlenhydrat, das während der Zellatmung für Energie genutzt wird. Nach der Aufnahme in die Zelle kann Glucose durch Glycolyse abgebaut oder zur Energiespeicherung polymerisiert werden.
Application
Das Glucose- und Saccharose-Assay-Kit wurde wie folgt verwendet:
  • Bestimmung von Saccharose, aerober Glycolyse und Pyruvatkinaseaktivität
  • Bestimmung von Protein und Zucker in Erdbeeren
  • Bestimmung von Insulin- und Glucosewerten im Plasma von Mäusen
  • Analyse von Plasmaglucose und Plasmalactat sowie Quantifizieren von Glucose/Saccharose.
Geeignet für die Verwendung mit verschiedenen biologischen Proben, einschließlich Serum, Plasma, andere Körperflüssigkeiten, Lebensmittel und Wachstumsmedien.
Biochem/physiol Actions
In diesem Assay-Kit wird Glucose durch Glucoseoxidase oxidiert, was zu einem kolorimetrischen (570 nm)/fluorometrischen (λex = 535 nm/λem = 587 nm) Produkt führt, das proportional zu der vorhandenen Glucose ist. Um Saccharose zu messen, wird Invertase zu der Reaktion gegeben, um die Saccharose in Glucose und Fructose umzuwandeln. Die freie Glucose kann von der Gesamtglucose abgezogen werden, um die Konzentration der vorhandenen Saccharose zu bestimmen. Dieses Kit hat einen linearen Nachweisbereich von 0,2 bis 1,0 nmol Glucose für den fluorometrischen Assay und von 2 bis 10 nmol Glucose für den kolorimetrischen Assay.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf