Merck
M8750
(+)-Methamphetamin -hydrochlorid
(+)-Methamphetamine hydrochloride
Synonym(e):
d-Desoxyephedrin -hydrochlorid, d-N,α-Dimethylphenethylamin -hydrochlorid, Methylamphetamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-106-9
MDL number:
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
originator
Teva
SMILES string
Cl[H].CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Sympathomimetikum mit stärkerer Wirkung aufs Zentralnervensystem als Amphetamin. Es wird über die Monoamintransporter an die Synapsen gebracht und bewirkt die Freisetzung von Dopamin, Norepinephrin, Epinephrin und Serotonin. Die Freisetzung von Dopamin erklärt die suchterzeugenden Eigenschaften von Methamphetamin, während die Freisetzung von Norepinephrin und Epinephrin für die cardiovasculären Effekte verantwortlich ist. Serotonin-Neurotoxin
Features and Benefits
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kaveh Shahveisi et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 185, 172759-172759 (2019-08-16)
Susceptibility to interference can be a result of memory retrieval and reconsolidation. Given the fact that addiction develops through the neural mechanisms of learning and memory, it would not be surprising that a consolidated drug reward memory may also be
Noémie Cresto et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Alpha-synuclein (α-syn) and leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) play crucial roles in Parkinson's disease (PD). They may functionally interact to induce the degeneration of dopaminergic (DA) neurons via mechanisms that are not yet fully understood. We previously showed that the
Xiaohui Wang et al.
ACS chemical neuroscience, 10(8), 3622-3634 (2019-07-10)
Methamphetamine (METH) is a globally abused, highly addictive stimulant. While investigations of the rewarding and motivational effects of METH have focused on neuronal actions, increasing evidence suggests that METH can also target microglia, the innate immune cells of the central
Leila Rezaeian et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 23(11), 1480-1488 (2020-11-26)
This research aimed at evaluating the effect of berberine hydrochloride on anxiety-related behaviors induced by methamphetamine (METH) in rats, assessing relapse and neuroprotective effects. 27 male Wistar rats were randomly assigned into groups of Control, METH-withdrawal (METH addiction and subsequent
G J Rivière et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 291(3), 1220-1226 (1999-11-24)
The purpose of these studies was to better understand the behavioral effects and pharmacokinetics of an i.v. bolus dose of (+)-methamphetamine [(+)-METH] in a rat model of (+)-METH abuse. We characterized the behavioral effects after increasing (+)-METH doses (0.1, 0.3
Verwandter Inhalt
Questions
  1. Can we uses this METH product for animal experiments in research laboratories
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro use. Stock solutions must be filter-sterilized, and the endotoxin has not been determined. However, this item has been used successfully in animal models by other researchers, as listed in the Peer Reviewed Papers section of this page. Please see the link below to review the available peer reviewed papers:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/m8750?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=M8750&type=citation_search
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ingolstadt
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    das erste Mal dass wieder anständig DESOXYEPHERIN lieferbar ist! DANKE!!!
    Also endlich wieder in Deutchland... ICH FREUE MICH!
    Translate with Google