Fortfahren mit
M7379
Methylbenzethoniumchlorid
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-N-(2-[2-(methyl-4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxy)ethoxy]ethyl)benzylammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
€ 306,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H44NO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
EC Number:
246-675-7
€ 306,75
Listenpreis€ 409,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
462.11 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/2C28H44NO2.2ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;;/h2*9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;2*1H/q2*+1;;/p-2
InChI key
HNXONNXIAJJXPE-UHFFFAOYSA-L
Application
Methylbenzethonium chloride has been used in a study to assess stem cell death-inducing small molecules. It has also been used in a study to investigate the anti-leishmanial activity of paromomycin ointment (Leshcutan) combined with the immunomodulator Imiquimod.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
843983193771727679
description
-
description
for synthesis
description
≥98%
description
for electrochemistry, ≥98.5% (qNMR)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98.5% (qNMR)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mol wt
462.11 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
description
cationic
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)