Fortfahren mit
M6163
Nalgene® Cryoware marker set
assorted colors, one each red, green, blue, and black
Synonym(e):
cryomarker, cryopen, freezer marker, Nalgene 6313-0010, cryogenic marker pen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
€ 35,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 4
manufacturer/tradename
Nalgene 6313-0010
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
assorted colors, one each red, green, blue, and black
General description
For permanently marking cloth, cardboard and plastic. Smudge-proof ink will not fade at ultra-low temperatures. Extra fine tip.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z359017Z377317Z648191
description
assorted colors, one each red, green, blue, and black
description
CryoBox 100, 10 × 10 array
description
black
description
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 4
packaging
pack of 10 ea
packaging
pkg of 4
packaging
pkg of 12 ea
color
assorted colors, one each red, green, blue, and black
color
-
color
black
color
-
manufacturer/tradename
Nalgene 6313-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-1010
manufacturer/tradename
Nalgene 6313-0020
manufacturer/tradename
Ted Pella 22313
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Cryoware marker set
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)