Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DL-threo-β-Methylaspartic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
SMILES string
CC(C(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
LXRUAYBIUSUULX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-threo-β-Methylaspartic acid is an amino acid derivative.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description ≥98% (TLC) | description ≥99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| color white | color - | color white | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?