Merck
M5664
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucuronid Hydrat
BioXtra
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduron-Säure, MUG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O9 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.29 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
Löslichkeit
pyridine: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChIKey
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable