Fortfahren mit
M4949
2′-C-Methylcytidine
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
2′-C-Methyl Cytidine, NM107
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 99,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-10(17)7(15)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(11)12-9(13)16/h2-3,5,7-8,14-15,17H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
PPUDLEUZKVJXSZ-VPCXQMTMSA-N
Biochem/physiol Actions
2′-C-Methylcytidine is a potent inhibitor of the HCV NS5B RNA polymerase. 2′-C-Methylcytidine was the first nucleoside NS5B inhibitor that showed clinical efficacy. 2′-C-Methylcytidine was found to be effective against the 17D vaccine strain of yellow fever virus YFV in cell culture.
2′-C-Methylcytidine is a potent inhibitor of the HCV NS5B RNA polymerase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F5307C9630SML1229
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)