M3150
Methylglycol chitosan
≥70%
Synonym(e):
Chitosan glycol trimethyl ammonium iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥70%
Form
powder
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?