Fortfahren mit
M1061
Greiner MasterBlock® 96 deepwell storage plates
conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile, maximum volume 2.42 mL
Synonym(e):
96 deepwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, Greiner 780280
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 631,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
€ 631,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780280
maximum volume
2.42 mL
size
96 wells
well volume
2.42 mL
working volume
2.3 mL
binding type
non-treated surface
General description
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse /RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1186M1561M9810
description
conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile, maximum volume 2.42 mL
description
2.4 mL, conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile
description
2.4 mL, conical bottom clear polypropylene wells, sterile
description
1.2 mL, round bottom clear polypropylene wells, case of 50 (single packs of 1ea), sterile
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 780280
manufacturer/tradename
Greiner 780285
manufacturer/tradename
Greiner 780271
manufacturer/tradename
Greiner 780201
material
clear polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene , conical bottom clear polypropylene wells
material
colorless polypropylene , round bottom clear polypropylene wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)