Schwarze Platten minimieren die Hintergrundfluoreszenz. Für Zellenarbeit geeignet. Transparente Böden ermöglichen die Überwachung durch den Plattenboden hindurch. Frei von nachweisbarer DNase/RNase, menschlicher DNA und Pyrogenen.
Rechtliche Hinweise
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)