Merck
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
not aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5424 R
for use with 5424
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)