Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 449,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Lipoproteine niedriger Dichte sind kleiner als VLDL und IDL (26 nm) (MW ca. 3,5 Mio.) und dichter (~1,04). Die Proteinkomponente von LDL ist Apolipoprotein B100. LDL enthält 20–22 % Protein, 10–15 % Triglyceride, 20–28 % Phospholipide, 37–48 % Cholesterinester und 8–10 % Cholesterin.
Application
Lipoprotein geringer Dichte aus Humanplasma wird wie folgt verwendet:
- als Additiv in cholesterinfreien RPMI-Medien
- als Pufferkomponente bei der Durchführung eines Assays zum Messen der Lipidperoxidation
- zur Simulation von hepatischen Makrophagen
- als Plasmaprotein zur Bestimmung der freien Pazopanib-Fraktion (fu%) durch Gleichgewichtsdialyse
Biochem/physiol Actions
LDL und HDL transportieren sowohl mit der Nahrung zugeführtes als auch endogenes Cholesterin im Plasma. LDL ist der wichtigste Cholesterin- und Cholesterinester-Transporter; er ist für mehr als die Hälfte des Gesamtlipoproteins im Plasma verantwortlich. LDL wird über die rezeptorvermittelte Endozytose von der Leber und anderen Geweben absorbiert. Die zytoplasmische Domäne des LDL-Rezeptors erleichtert die Entstehung von beschichteten Vertiefungen, also von an Rezeptoren reichen Regionen der Membran. Die Ligandenbindungsdomäne des Rezeptors erkennt apo-B100 auf LDL, was die Entstehung eines clathrinbeschichteten Vesikels zur Folge hat. ATP-abhängige Protonpumpen senken den pH-Wert im Vesikel ab, was zu einer Dissoziation des LDL von seinem Rezeptor führt. Nach dem Verlust der Clathrinbeschichtung verschmelzen die Vesikel mit Lysozomen, was zu einer enzymatischen Hydrolyse von Peptid und Cholsterinester führt. Der LDL-Rezeptor kann zur Zellmembran recycelt werden. Insulin, Triiodthyronin und Dexamethason sind nachweislich an der Regulierung einer LDL-rezeptorvermittelten Aufnahme beteiligt.
Physical form
Lösung in 150 mM NaCl und 0,01 % EDTA, pH 7,4
Other Notes
Weitere Informationen über Lipoproteinfunktionen und den Lipidtransport finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Disclaimer
Das Gefrieren von Lipoproteinlösungen kann Veränderungen der Struktur oder Zusammensetzung verursachen.
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), solution | description ≥95% (SDS-PAGE), solution | description - | description - |
| functional group ester, phospholipid | functional group ester, phospholipid | functional group - | functional group - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - | biological source - |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoprotein, niedrige Dichte aus Humanplasma
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?