Fortfahren mit
L7414
N-Lauroylsarcosin Natriumsalz -Lösung
20%, Molecular Biology
Synonym(e):
N-Dodecanoyl-N-methylglycin -Lösung, Sarcosyl, Sarkosyl NL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,40
€ 51,34
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.38
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
€ 51,34
Listenpreis€ 60,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
grade
Molecular Biology
description
anionic
assay
19-21%
form
liquid
mol wt
293.38 g/mol
concentration
19-21% (Titration by HClO4), 20%
solubility
water: soluble at 20 °C
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz-Lösung ist ein anionisches Tensid, das zur DNA-Extraktion verwendet werden kann.
Application
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz wurde in einer Studie zur Bewertung der dem Tensid-induzierten Juckreiz zugrunde liegenden Mechanismen eingesetzt. Darüber hinaus wurde es in einer Studie zum Untersuchen der Bildung von pH-responsiven, stabilen Vesikeln, die bei einer Wechselwirkung mit N-Cetylpyridiniumchlorid (CPC) und N-Dodecylpyridiniumchlorid (DPC) entstehen, verwendet.
Features and Benefits
N-Lauroylsarcosin weist keine Fällungseigenschaften auf und wird häufig anstelle von SDS verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61747L5777428010
description
20%, Molecular Biology
description
30% aqueous solution, ≥97.0% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
19-21%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
Merck USA index - 14, 4368
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C (soluble)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 1 M
mol wt
293.38 g/mol
mol wt
average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mol wt
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
512.6 °F
flash_point_c
267 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. looking for the same product but in powder form.
    1 answer
    1. Recommended: L9150 N-Lauroylsarcosine sodium salt
      Helpful?
  4. Can I use this product in cell lysis? ( For chromatin immunoprecipitation ).
    1 answer
    1. This item has not been specifically tested for use in cell lysis for chromatin immunoprecipitation. However, a brief search of the literature indicates this product has been used successfully in this application. Please see the citation below for more information:
      Loubiere V, Delest A, Schuettengruber B, Martinez AM, Cavalli G. Chromatin Immunoprecipitation Experiments from Whole Drosophila Embryos or Larval Imaginal Discs. Bio Protoc. 2017 Jun 5;7(11):e2327. doi: 10.21769/BioProtoc.2327. PMID: 34541088; PMCID: PMC8410254.