Fortfahren mit
L6789
Laser Tough-Spots®
diam. 1 in., white
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-4000, coloured label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-4000
Material:
polyolefin , white
Diam.:
1 in.
Packaging:
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyolefin , white
packaging
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-4000
diam.
1 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1316L5664L5539
description
diam. 1 in., white
description
diam. 3/8 in., white
description
diam. 3/8 in., orange
description
diam. 3/8 in., green
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1300
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1200
diam.
1 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
material
polyolefin , white
material
polyolefin , white
material
orange , polyolefin
material
green , polyolefin
packaging
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)