Fortfahren mit
L5399
Lipid A, diphosphoryl from Escherichia coli F583 (Rd mutant)
Synonym(e):
Diphosphoryl Lipid A from E.Coli.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 809,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OC1C(NC(=O)CC(CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(OCC2OC(OP(O)(O)=O)C(NC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C2O)OC(CO)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C94H178N2O25P2/c1-7-13-19-25-31-37-38-44-50-56-62-68-84(103)115-78(66-60-54-48-42-35-29-23-17-11-5)72-86(105)119-92-88(96-82(101)71-77(65-59-53-47-41-34-28-22-16-10-4)114-83(102)67-61-55-49-43-36-30-24-18-12-6)93(116-79(73-97)90(92)120-122(107,108)109)113-74-80-89(106)91(118-85(104)70-76(99)64-58-52-46-40-33-27-21-15-9-3)87(94(117-80)121-123(110,111)112)95-81(100)69-75(98)63-57-51-45-39-32-26-20-14-8-2/h75-80,87-94,97-99,106H,7-74H2,1-6H3,(H,95,100)(H,96,101)(H2,107,108,109)(H2,110,111,112)
InChI key
GZQKNULLWNGMCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipid A is the fundamental structure of lipopolysaccharides (LPS), present in bacteria.
Application
Lipid A, diphosphoryl from Escherichia coli F583 (Rd mutant) has been used:
  • to study the effect of various lipid A molecules on lung pericyte proliferation in vitro
  • to test on THP-1 and J774A.1 cells for neopterin and nitrite formation respectively
  • as lipopolysaccharides (LPS) derivatives in binding experiments
  • to stimulate the spleen cells and as a mitogen stimulation for toll like receptor 4 (TLR4)
Biochem/physiol Actions
Lipid A is mainly essential for the robust immunostimulatory activities of lipopolysaccharides (LPS) in human. Lipid A is the hydrophobic domain of LPS helps in anchoring LPS to the plasma membrane of bacteria. It is immunologically active and an important constituent of LPS recognised by immune system.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2880L3023L2630
description
-
description
purified by phenol extraction
description
Detoxified
description
purified by phenol extraction
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)