Merck
L5263
Lyticase aus Arthrobacter luteus
partially purified powder, ≥1,500 units/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
partially purified powder
specific activity
≥1,500 units/mg protein
composition
Protein, ≥10% biuret
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lyticase hydrolysiert Poly-β(1→3)-Glucose wie das Zellwand-Glucan der Hefe.
Physical form
Partially purified powder containing ammonium sulfate and stabilizer
Other Notes
Eine Einheit produziert ein ΔA800 von 0,001 pro min bei pH 7,5 und 25 °C mit einer Hefesuspension als Substrat in 3 ml Reaktionsgemisch.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lyticase aus Arthrobacter luteus
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)