Fortfahren mit
L5142
Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen)
biotin conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Weizenkeim-Agglutinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
34058011
Form:
lyophilized powder
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
biotin conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Protein, ≥80% E1%/280
extent of labeling
2-4 mol biotin per mol protein
storage temp.
2-8°C
General description
Wheat germ lectin (WGA) from Triticum vulgaris exists as a homodimer and has multiple N-acetyl glucosamine (GlcNAc) binding sites. It is resistant to protein denaturation agents and is used for the detection of O-GlcNAc proteins. WGA binding to N-glycolylneuraminic acid (Neu5Ac) may modulate pro-inflammatory immune response.
Application
Lectin from Triticum vulgaris (wheat) has been used:
  • in lectin binding assay of samples from intrauterine stages of filarial parasites
  • in the histological studies of mice myocytes
  • for the generation bead-biotin-WGA complex with Dynabeads® M-280 Streptavidin magnetic beads for lectin magnetic separation of Toxoplasma gondii oocytes from water samples
Biochem/physiol Actions
WGA ist nicht Blutgruppen-spezifisch, hat aber eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-Glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-Glucosamin-Oligomeren. WGA enthält keine proteingebundenen Kohlenhydrate.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains sodium citrate
Preparation Note
Konjugate werden aus affinitätsgereinigtem Lektin hergestellt.
Legal Information
Dynabeads is a registered trademark of Invitrogen Dynal AS Corp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3892L9640L1882
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
conjugate
agarose conjugate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
composition
Protein, ≥80% E1%/280
composition
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
composition
Protein, 100% biuret
composition
-
extent of labeling
2-4 mol biotin per mol protein
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
5-10 mg per mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)